Learn More
Thermo Scientific™ Discos de colistina para antibiograma Oxoid™
Determine la sensibilidad de los microorganismos usando métodos AST manuales y una amplia gama de discos para antibiogramas manuales de gran calidad y fácil uso.
52.10€ - 63.60€
Especificaciones
Agentes antimicrobianos | Colistina |
---|---|
Descripción | Discos para sensibilidad antimicrobiana con colistina Oxoid |
Código de antibiótico | CT |
Tipo de producto | Discos para antibiogramas |
Tipo de prueba | Sensibilidad antimicrobiana |
Código de producto | Marca | Descripción | Código de antibiótico | Concentración | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Código de antibiótico | Concentración | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11963972
|
Thermo Scientific™
CT0017B |
Discos para sensibilidad antimicrobiana con colistina Oxoid | CT | 10 µg |
63.60€
paquete de 250 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11922972
|
Thermo Scientific™
CT0664B |
Discos para sensibilidad antimicrobiana con colistina Oxoid | CT | 50 μg |
52.10€
paquete de 250 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Determine manualmente la sensibilidad a antibióticos de los microorganismos utilizando métodos de prueba de sensibilidad antimicrobiana (AST) junto con discos de sensibilidad antimicrobiana con colistina Thermo Scientific™ Oxoid™ fiables y fáciles de usar.
Son fáciles de usar gracias a los cartuchos con resorte irrompible, las etiquetas fáciles de leer y los indicadores de final de cartucho.La difusión en disco no solo clasifica los microorganismos resistentes, intermedios y sensibles mediante resultados cuantitativos, sino que también proporciona una indicación visual de lo siguiente:
- Nivel de inóculo
- Presencia de contaminación
- mutantes resistentes
- Actividad de la beta-lactamasa
- Antagonismo y la sinergia entre los antibióticos
Cada cartucho se encuentra sellado individualmente con un desecante para mantener un nivel de humedad del < 2 %, lo que garantiza la estabilidad a largo plazo.
No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos para pruebas manuales, semiautomáticas y completamente automatizadas y una completa línea de productos de diagnóstico y medios de cultivo para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
Colistina | |
CT | |
Sensibilidad antimicrobiana | |
50 discos/cartucho |
Discos para sensibilidad antimicrobiana con colistina Oxoid | |
Discos para antibiogramas | |
5 cartuchos/paq. | |
50 discos/cartucho |