Learn More
Thermo Scientific™ Discos de clindamicina para antibiograma Oxoid™
Determine la sensibilidad de microorganismos usando los métodos AST manuales y una amplia gama de discos para antibiogramas de gran calidad y fácil uso.
Marca:  Thermo Scientific™ CT0015B
49.26 EUR hasta el 2025-10-26
Use el código promocional "24136" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11983992
  • 52.35€ / paquete de 250
Pruebas agrocientíficas
Usar código promocional 24136 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Descripción
Determine manualmente la sensibilidad a antibióticos de los microorganismos utilizando métodos de antibiograma (AST) junto con discos de clindamicina para antibiogramas Thermo Scientific™ Oxoid™ fiables y fáciles de usar.
Es fácil de usar gracias a los cartuchos con resorte irrompible, las etiquetas fáciles de leer y los indicadores de final de cartucho.
La difusión en disco no solo clasifica los microorganismos resistentes, intermedios y sensibles mediante resultados cuantitativos, sino que también proporciona una indicación visual de lo siguiente:
  • Nivel de inóculo
  • Presencia de contaminación
  • Virus mutantes resistentes
  • Actividad de la beta-lactamasa
  • Antagonismo y la sinergia entre los antibióticos
Cada cartucho se encuentra sellado individualmente con un desecante para mantener un nivel de humedad de <2 %, lo que garantiza la estabilidad a largo plazo.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Clindamicina
Discos para sensibilidad antimicrobiana con clindamicina Oxoid
Discos para antibiogramas
5 cartuchos/paq.
50 discos/cartucho
10 μg
DA
Sensibilidad antimicrobiana
50 discos/cartucho
SDS
Documentos Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote6224244 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/02/2025 Catalog NumberCT0015B
Número de lote3786831 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/02/2024 Catalog NumberCT0015B
Número de lote3581214 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/11/2022 Catalog NumberCT0015B
Número de lote3462360 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/04/2022 Catalog NumberCT0015B
Número de lote3245227 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/03/2021 Catalog NumberCT0015B
Promociones
Promociones
  • Multiple Manufacturers
    Utiliza el código promocional 24136 para conseguir un ahorro increíble.
    Promo Code: 24136
    Expires2025-10-26
    Days
    61
    Hours
    0
    Minutes
    55
    Seconds
    19
Título del producto
Thermo Scientific™ Discos de clindamicina para antibiograma Oxoid™ >