Learn More
Thermo Scientific™ Base de agar MacConkey con sorbitol, ramnosa y cefixima (deshidratada)
Detecte de forma selectiva la Escherichia coli O157 con este medio.
Marca: Thermo Scientific™ CM1005B
482.52 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Detecte de forma selectiva Escherichia coli O157 con la base de agar MacConkey con sorbitol, ramnosa y cefixima Thermo Scientific™ Oxoid™ (deshidratada), un medio selectivo y diferencial basado en el agar MacConkey con sorbitol con ramnosa y cefixima añadidas. Se ha demostrado que la adición de la ramnosa al agar MacConkey con sorbitol (SMAC) ayuda a diferenciar la Escherichia coli O157 de la flora de fondo.
La Escherichia coli O157 se reconoce como una causa de la colitis hemorrágica, una enfermedad caracterizada por diarrea sanguinolenta y dolor abdominal grave, y el síndrome urémico hemolítico (SUH)1,2, 3, 4, 5, y, como tal, es un patógeno humano importante.
La base de agar MacConkey con sorbitol, ramnosa y cefixima proporciona una base selectiva para la diferenciación de Escherichia coli O157.
- Selectiva: la adición de cefixima reduce el nivel de flora competidora, en especial, las Proteus, que a menudo representan un gran número de las colonias fermentadoras sin sorbitol.
- Lectura sencilla: La Escherichia coli O157 no suele fermentar el sorbitol o ramnosa, por lo que aparecen como colonias de color claro, mientras que las Escherichia coli sin sorbitol sí fermentan la ramnosa y hacen que las colonias muestren un color rosado.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Base de agar MacConkey con sorbitol ramnosa cefixima | |
Agar | |
Para medios de 8,8 l |
Polvo | |
500 g |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
6128138 | Certificado de análisis | 18/09/2024 | CM1005B |
3694467 | Certificado de análisis | 08/08/2023 | CM1005B |
3479444 | Certificado de análisis | 20/06/2022 | CM1005B |
3176588 | Certificado de análisis | 01/12/2020 | CM1005B |
2836684 | Certificado de análisis | 28/08/2019 | CM1005B |
Solo para uso en laboratorio