Learn More
Thermo Scientific™ Suplemento selectivo de Listeria Brilliance™
El Suplemento selectivo de Listeria Brilliance se añade a la Base de agar de Listeria para aislar/diferenciar especies de Listeria en muestras de alimentos.
Marca: Thermo Scientific™ SR0227E
Descripción
El Suplemento selectivo de Listeria Brilliance se añade a la Base de agar de Listeria Brilliance, n.º art. CM1080E y n. art. CM1080B, un medio cromogénico para el aislamiento y la diferenciación de especies de Listeria en muestras de alimentos.
Listeria monocytogenes es la especie patógena de Listeria más común. Se ha demostrado su efecto patógeno en humanos y animales. Algunas cepas de Listeria ivanovii también poseen actividad de lecitinasa. Aunque las Listeria ivanovii son principalmente patógenas para los animales, algunas cepas han provocado infecciones en humanos. El Agar de listeria Brilliance utiliza el cromógeno X-glucósido para la identificación presuntiva de especies de Listeria. La β-glucosidasa escinde este cromógeno común a todas las especies de Listeria. Los agentes selectivos del medio (cloruro de litio, poliximina B y ácido nalidíxico) inhiben otros microorganismos que poseen esta enzima, como los enterococos, mientras que la anfotericina inhibe el crecimiento de levaduras y mohos presentes en las muestras. La Listeria monocytogenes y la Listeria ivanovii patógena se diferencian por su capacidad de producir la enzima fosfolipasa (lecitinasa). Esta enzima hidroliza la lecitina en el medio y produce un halo blanco opaco alrededor de la colonia. El agar para listeria Brilliance es una modificación de la formulación descrita por Ottaviani y Agosti. Como en la formulación original, el medio se ha diseñado para identificar especies de Listeria en función de su uso de un sustrato cromogénico. Sin embargo, con esta modificación, las especies patógenas de Listeria se diferencian por la detección de actividad de lecitinasa (fosfatidilcolina fosfolipasa C [PCPLC]), en lugar de la actividad de fosfatidilinositol fosfolipasa C (PIPLC). Ambas enzimas (PCPLC y PIPLC) se asocian con la virulencia en especies de Listeria. Por tanto, la presencia de cualquiera de estas enzimas es un indicador de patogenia.- Añadir a Base de agar selectiva de listeria Brilliance, n.º ref. CM1080B
- Cada vial suministra 500 ml de medio
Especificaciones
Listeria | |
Liofilizado | |
10/paq. |
Suplemento selectivo de Listeria Brilliance | |
Suplemento selectivo | |
Cada vial para 500 ml de medio |
Seguridad y manipulación
- CHROMOGENIC LISTERIA Selective Supplement
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Nalidixic acid sodium salt, Polymyxin Bsulfate, Amphotericin B, Ceftazidime hydrate
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
3678254 | Certificado de análisis | 29/06/2023 | SR0227E |
3622006 | Certificado de análisis | 25/03/2023 | SR0227E |
3595632 | Certificado de análisis | 17/01/2023 | SR0227E |
3574424 | Certificado de análisis | 08/12/2022 | SR0227E |
3545730 | Certificado de análisis | 30/09/2022 | SR0227E |