Learn More
WTW™ Sistema de medición de DBO respirométrico OxiTop™-i
El sistema de medición de DBO respirométrico WTW™ OxiTop™-i está diseñado para la medición de DBO automática con muestras sin diluir (según DIN EN 1899 -2) en intervalos de medición de hasta 4000 mg/l
Marca: WTW™ 208264
766.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- OxiTop™ es un sistema de medición de la parte superior del recipiente respirométrico para la medición automática de DBO con muestras sin diluir (DIN EN 1899 -2)
- Intervalos de medición de hasta 4000 mg/l de DBO
- No es necesario convertir datos: entrada directa del volumen de la muestra
- Visualización directa del valor de DBO en la pantalla del cabezal de medición
- Funciona con menús, con LCD gráfica retroiluminada, LED de control y botones de funcionamiento para lecturas directas de DBO, preselección de volumen, duración de la medición entre 1 y 7 días a seleccionar, visualización de curva de medición, visualización de lecturas actuales
Especificaciones
OxiTop™-i SET 2 | |
Backlit Graphic LCD | |
Intervalos de medición de hasta 4000 mg/l de DBO | |
Two OxiTop™-i measuring heads (1 x blue, 1 x grey), two sample bottles PF 600, two rubber sleeves GK 600 and two magnetic stirring bars RST 600 |