Learn More
Velp Scientifica™ Agitadores de varillas para líquidos de viscosidad baja a media
Illuminates titrations for optimal visualization of colorimetric endpoint identification. VELP Scientifica™ AMI Magnetic Stirrer is ideal for microtitrations with subtle color changes.
337.00€ - 1010.00€
Especificaciones
Velocidad | 1100 rpm |
---|---|
Material de la placa superior | Epoxi |
Capacidad | 5 L |
Tensión | 100/240 V |
Altura (métrico) | 55 mm |
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11727539
|
Velp Scientifica™
F204A0167 |
AMI |
337.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11856890
|
Velp Scientifica™
F204A0168 |
AMI 4 |
1010.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Rugged Design- Control panel is shielded from liquid spills
- Epoxy-coated tough steel casing
- Long life operation
- AMI: 1 place, maximum 5 liter flask
- AMI 4: 4 places, maximum 4 x 5 liter flasks (max. Ø 150 mm)
- Illuminated surface for visualization of particles and color changes
- Ideal for microtitration, in particular for subtle color changes
- Soft start but rapidly reaches set speed
- Excellent speed control (electronic), even at low speed
- Ergonomic - very low height
- 4-position model provides independent speed regulation
- Speed regulation up to 1100 rpm
- Universal mains voltage range
- Light weight
Especificaciones
1100 rpm | |
5 L | |
55 mm | |
metálica | |
Control de velocidad excelente incluso a pocas revoluciones |
Epoxi | |
100/240 V | |
50/60 Hz | |
Monofásico | |
Agitador magnético |