Learn More
Velp Scientifica™ Agitador magnético AMI
Código de producto. 11856890 Tienda Velp Productos
Change view
Click to view available options
Posiciones de agitación.:
1
4
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Posiciones de agitación. unitSize
11856890 4 1 PCS
11727539 1 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11856890 Proveedor Velp Scientifica™ N.º de proveedor F204A0168
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ilumina las valoraciones para una visualización óptima de la identificación colorimétrica del punto final. El agitador magnético AMI es ideal para microvaloraciones con sutiles cambios de color.
Diseño resistente
  • El panel de control está protegido contra derrames de líquidos
  • Carcasa de acero resistente con revestimiento de epoxi
  • Larga vida útil
Elección de capacidades
  • AMI: 1 plaza, frasco de 5 litros como máximo
  • AMI 4: 4 plazas, máximo 4 frascos de 5 litros (máx.Ø 150 mm)
Orientado a aplicaciones
  • Superficie iluminada para la visualización de partículas y cambios de color
  • Ideal para microvaloración, en particular para cambios sutiles de color
  • Arranque suave pero alcanza rápidamente la velocidad programada
  • Control de velocidad excelente (electrónico), incluso a velocidades bajas
Fácil manejo
  • Ergonómico - altura muy baja
  • El modelo de 4 posiciones proporciona una regulación de la velocidad independiente
  • Regulación de velocidad hasta 1100 rpm
  • Rango de tensión de red universal
  • Peso ligero
Especificaciones
Velocidad 1100 rpm
Posiciones de agitación. 4
Material de la placa superior Epoxi
Capacidad 5 L
Pantalla Analógico
Forma Rectángulo
Tensión 100/240 V
Vataje 4,8 W
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 270 x 600 x 55 mm
Altura (métrico) 55 mm
Anchura (métrico) 600 mm
Requisitos eléctricos De 100 a 240 V, 50/60 Hz, 4,8 W
Frecuencia 50/60 Hz
Material metálica
Modelo AMI 4
Tipo de motor Monofásico
Control de velocidad Control de velocidad excelente incluso a pocas revoluciones
Tipo Agitador magnético
Peso (métrico) 4 kg