Descripción
Diseño resistente
- El panel de control está protegido contra derrames de líquidos
- Carcasa de acero resistente con revestimiento de epoxi
- Larga vida útil
- AMI: 1 plaza, frasco de 5 litros como máximo
- AMI 4: 4 plazas, máximo 4 frascos de 5 litros (máx.Ø 150 mm)
- Superficie iluminada para la visualización de partículas y cambios de color
- Ideal para microvaloración, en particular para cambios sutiles de color
- Arranque suave pero alcanza rápidamente la velocidad programada
- Control de velocidad excelente (electrónico), incluso a velocidades bajas
- Ergonómico - altura muy baja
- El modelo de 4 posiciones proporciona una regulación de la velocidad independiente
- Regulación de velocidad hasta 1100 rpm
- Rango de tensión de red universal
- Peso ligero
Especificaciones
Especificaciones
| Velocidad | 1100 rpm |
| Posiciones de agitación. | 1 |
| Material de la placa superior | Epoxi |
| Capacidad | 5 L |
| Pantalla | Analógico |
| Forma | Rectángulo |
| Tensión | 100/240 V |
| Vataje | 1,2 W |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 270 x 150 x 55 mm |
| Altura (métrico) | 55 mm |
| Mostrar más |