Learn More
Cowie Technology™ Conjunto de 13 cajas para barras de agitación ovaladas de PTFE
Descripción
- Incluye 13 barras de agitación ovaladas
- Fabricado con núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE
Especificaciones
Sí | |
Blanco | |
195 x 95 mm | |
30 mm | |
95 mm | |
PTFE (politetrafluoroetileno) |
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) | |
Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE | |
Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación& | |
13 barras agitadoras ovaladas, 2 de 20 × 10, 25 × 12, 30 × 16, 35 × 16, 40 × 20, 50 × 20, 1 de 70 × 20 mm | |
195 mm | |
1 unidad |
Título del producto
Cowie Technology™ Conjunto de 13 cajas para barras de agitación ovaladas de PTFE > Longitud: 195 mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido