Learn More
VELP Scientifica OV 725 Digital Dispersor
Dispersor digital de primera calidad con un potente motor sin escobillas, control electrónico de velocidad, temporizador integrado, función de contador y seguridad avanzada. Diseñado para la homogeneización, emulsificación, suspensiones y mezcla a alta velocidad de una amplia gama de muestras.
Marca: VELP Scientifica SA20900475
2702.75 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25045" para aplicar la oferta.
Descripción
RENDIMIENTO SUPERIOR Y DURABILIDAD DURADERA
- Potente motor bushless que funciona de 2.000 a 25.000 rpm
- Rangos de volumen de 0,2 mL a 2,5 L (H2O)
- Maneja muestras de hasta 5.000 mPa's de viscosidad
MANTENIMIENTO INTELIGENTE Y SUPERVISIÓN FIABLE
- Los indicadores LED señalan el tiempo restante antes del mantenimiento para una rápida sustitución de la junta
- El temporizador cíclico integrado (hasta 99:59 horas) garantiza resultados precisos, operaciones sin supervisión y ayuda a procesar un gran número de muestras en serie
- El eficiente motor disipa mejor el calor, reduciendo el riesgo de sobrecalentamiento del instrumento
SEGURO Y FÁCIL DE USAR
- Sistema de instalación del dispersor rápido y sencillo
- Las alarmas dedicadas proporcionan a los usuarios alertas proactivas para riesgos potenciales como sobretemperatura, fallo del motor e instalación incorrecta de herramientas
- El panel de control está diseñado para optimizar la experiencia del usuario con una pantalla LED de 4 dígitos brillante e intuitiva
Especificaciones
Digital Disperser | |
230 V | |
500 W | |
Aluminum, Technopolymer | |
4-digit LED | |
70 dBa | |
Yes |
25,000 rpm | |
50/60 Hz | |
0.2 to 2.5 mL | |
CE, CB, cNEMKOus | |
OV 725 Digital Disperser, Tool Disassembly Kit, Double Rod Mini H-Stand, D20-S20C-P-R20S Dispersing Tool | |
Cosmetic, Food, Pharma and Biological Samples |