Learn More
Osmium Tetroxide, ACS Reagent, ≥98%, Honeywell Fluka™ Código de producto.: 15625480
Osmium Tetroxide, ACS Reagent, ≥98%, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15625480 Tienda Honeywell Fluka Productos
250 mg, Frasco de vidrio, 250 miligramos
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. 15625480
Marca: Honeywell-Fluka 419494250MG
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
ACS Reagent,≥98.0%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20816-12-0
Fórmula molecular O4Os
Peso molecular (g/mol) 254.23
Número MDL MFCD00011150
Clave InChI VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo osmium tetroxide, osmium tetraoxide, osmic acid, perosmic oxide, osmic acid anhydride, osmium viii oxide, oso4, perosmic acid anhydride, osmiumtetroxide, osmium oxide, t-4
PubChem CID 30318
Nombre IUPAC tetraoxoosmio
SMILES O=[Os](=O)(=O)=O
Especificaciones
Punto de ebullición 130°C
Nombre del producto químico o material Osmium tetroxide
Punto de fusión 39.5°C to 41°C
Forma física Solid
Cantidad 250 mg
Fórmula lineal OsO4
Número UN UN2471
Información de solubilidad Slightly soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.23g/mol
Porcentaje de pureza ≥98%
Olor Unpleasant
Envase Frasco de vidrio
Presión de vapor 7mmHg (20°C)
Densidad Vapor Density: 8.8 (vs air)
Título del producto
Osmium Tetroxide, ACS Reagent, ≥98%, Honeywell Fluka™ >