Learn More
Solución de test de ORP, 240 mV Código de producto.: 10572055
Solución de test de ORP, 240 mV
Código de producto. p-8014445
230 ml, cada uno
Click to view available options
Cantidad:
230 ml
500 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10572055
Marca: Hanna Instruments HI7021M
Solución de test de ORP de calidad fabricada con productos químicos de grado reactivo y utilizada para probar electrodos de ORP de platino y oro.
  • Solución de test de ORP de calidad fabricada con productos químicos de grado reactivo y utilizada para probar electrodos de ORP de platino y oro.
  • Diseñado para probar el rendimiento de los electrodos de ORP.
  • Preparado con productos químicos de grado reactivo.
  • Permite una comprobación rápida del electrodo ORP.
  • Frasco hermético con sellado a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad.
Especificaciones
Olor Inodoro
Forma física Líquido
Concentración 240 mV
Color Amarillo
pH 7
Solubilidad Soluble
Cantidad 230 ml
Título del producto
Solución de test de ORP, 240 mV >