Learn More
Thermo Scientific™ Medidor de pH de sobremesa Orion Star™ A111
Tome mediciones sencillas de pH, mV y temperatura con el medidor de pH de sobremesa Thermo Scientific™ Orion™ Star A111, con un funcionamiento sencillo para las pruebas básicas de laboratorio
855.00€ - 1655.00€
Especificaciones
Exactitud (mV) | ± 0,2 mV o ± 0,05 % de la lectura, lo que sea mayor |
---|---|
Exactitud (pH) | ± 0,01 |
Exactitud (temperatura) | ± 0,1 °C |
Detalles de gestión de datos | Memoria interna de punto de datos |
Salidas | Ninguno |
Código de producto | Marca | Descripción | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11661399
|
Thermo Scientific™
STARA1110 |
Medidor de pH de sobremesa Orion Star A111 con soporte | Medidor de pH Star A111, soporte de electrodos, adaptador de alimentación universal 100-240 V |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11651439
|
Thermo Scientific™
STARA1115 |
Kit estándar de medidor de pH de sobremesa Orion Star A111 con electrodo de pH/ATC de uso general | Medidor de pH Star A111, electrodo de pH/ATC de cuerpo epóxico 9157BNMD, kit de tampón de pH 916099, soporte de electrodos, adaptador de alimentación universal 100-240 V |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12913257
|
Thermo Scientific™
STARA1116 |
Kit bio del medidor de pH de sobremesa Orion Star A111 con electrodo de pH de doble unión compatible con TRIS y sonda ATC | Medidor de pH Star A111, electrodo de pH de doble unión GD9156BNWP, 927007MD sonda ATC de acero inoxidable, soporte de electrodos, adaptador de alimentación universal de 100-240 V. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15786242
|
Thermo Scientific™
STARA1117 |
Kit TRIS de medidor de pH de sobremesa Orion Star A111 con electrodo de pH/ATC ROSS Ultra compatible con TRIS | Medidor de pH Star A111, electrodo de pH/ATC de cuerpo epóxico 8157BNUMD ROSS Ultra, kit de tampón de pH 810199, soporte de electrodos, adaptador de alimentación universal de 100 a 240 V |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Tome mediciones rutinarias y sencillas de pH, mV y temperatura con el medidor de pH de sobremesa Thermo Scientific™ Orion™ Star A111, un instrumento de precio asequible fácil de usar para el análisis básico del pH en el laboratorio. Realice calibraciones de pH de hasta tres puntos con una sencilla recuperación de la pendiente y los puntos de calibración. Desplácese rápidamente por los menús de configuración y garantice unas calibraciones uniformes con el sencillo diseño del teclado y las indicaciones de texto de la pantalla. Utilice el soporte de electrodos incluido para colocar fácilmente los sensores en las muestras y simplificar el almacenamiento para minimizar las roturas.
Características:Orion STAR: Medidor de pH de sobremesa A111, ref. STARA1110, que incluye brazo portaelectrodos con un soporte rediseñado y un adaptador de alimentación universal
Orion STAR:: kit de medidor de pH de sobremesa A111, ref. STARA1115, que incluye sonda pH/ATC 3 en 1 Orion Triode™ (9157BNUMD); kit de soluciones (60 ml cada una con tampones de pH 4, 7 y 10, solución de almacenamiento y la solución de limpieza); brazo portaelectrodos con soporte rediseñado y adaptador de alimentación universal
Orion STAR:: kit de medidor de pH de sobremesa A111, ref. STARA1116, que incluye un electrodo Orion Green (GD9156BNWP); sonda ATC de acero inoxidable (927007MD); brazo portaelectrodos con soporte rediseñado y adaptador de alimentación universal
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
± 0,2 mV o ± 0,05 % de la lectura, lo que sea mayor | |
± 0,1 °C | |
Ninguno | |
pH, mV relativos (RmV) y temperatura | |
0,1; 0,01 | |
0,1 mV | |
De 22,0 °F a 221,0 °F | |
Manual o automático con sonda ATC de temperatura | |
LCD | |
50 | |
BNC (electrodo de pH u ORP), MiniDIN de 8 pines (sonda ATC de temperatura) | |
IP-54 | |
24 × 18 × 11 cm | |
2 lb | |
Sencillo con llave de medición destacada, desplazamiento y teclas de método abreviado | |
Adaptador universal de CA (incluido) o 4 pilas AA (se vende por separado) | |
± 1999,9mV | |
7.00pH | |
De 41 °F a 113 °F (ambiente) | |
1 | |
2000 h |
± 0,01 | |
Memoria interna de punto de datos | |
pH, mV o mV relativos (RmV) con temperatura, mV, Relative mV with Temperature | |
De - 2 a 16 | |
± 1600,0 mV | |
De -5 °C a +105 °C | |
0,1 °C; 0,1 °F | |
Calibración de desviación de la temperatura de 1 punto | |
La memoria no volátil conserva la configuración y el registro | |
Registro automático de datos con modo de medición de lectura automática; registro manual de datos con modo de medición continuo | |
CE, TUV 3-1, FCC Clase A | |
Universal de 50 a 60 Hz, adaptador de potencia de 100 a 240 VCA (n.º de No. 1010003) | |
0,9 kg | |
Garantía del medidor de 3 años | |
Medidor de sobremesa de pH/mV/RmV/temperatura Orion Star A111 | |
Inglés | |
Del 5 al 85 %, sin condensación | |
Smart Stability y Smart Averaging | |
De 5 °C a 45 °C (ambiente) | |
4 pilas AA (se venden por separado) |
Periodo de garantía limitado:Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.Exención de responsabilidad para la restricción de uso en investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.