Learn More
Thermo Scientific™ Medidor de pH de sobremesa Orion Star™ A111
Descripción
Realice mediciones rutinarias y sencillas de pH, mV y temperatura con el medidor de pH de sobremesa Thermo Scientific™ Orion Star™ A111. Este medidor es un instrumento fácil de usar y asequible para el análisis básico de pH en el laboratorio. Realice calibraciones de pH de hasta 3 puntos con una sencilla recuperación de la pendiente y los puntos de calibración. Desplácese rápidamente por los menús de configuración y garantice unas calibraciones uniformes con el sencillo diseño del teclado y las indicaciones de texto de la pantalla. Utilice el soporte de electrodos incluido para colocar fácilmente los sensores en las muestras y simplificar el almacenamiento para minimizar las roturas.
Características:
- La pantalla informativa de gran tamaño muestra claramente la información principal, incluidas la lectura de pH o mV, la temperatura, el modo del medidor, la información de calibración y la fuente de alimentación.
- La función Thermo Scientific™ AUTO-READ™ bloquea la lectura estable en su pantalla y el indicador Listo avisa cuando las lecturas son estables.
- El medidor ofrece calibración de pH de hasta 3 puntos y reconocimiento automático de los tampones USA/NIST y DIN.
- El usuario puede recuperar fácilmente los datos de la pendiente de calibración para realizar comprobaciones del procedimiento.
- La memoria no volátil almacena hasta 50 puntos de datos.
- Incluye un brazo porta-electrodos y un soporte de sondas de nuevo diseño para facilitar la sujeción y colocación de sondas en las muestras.
- Conecte el medidor a casi cualquier toma de corriente con el adaptador de alimentación universal que se incluye o utilice cuatro pilas AA (se venden por separado) para ejecutar el medidor con una potencia de CC.
- La carcasa de clasificación IP54 protege de las salpicaduras y se puede montar en la pared si el espacio en la mesa resulta un problema.
Incluye:
Orion STAR: medidor de pH de sobremesa A111, n.º de pieza STARA1110, incluye brazo portaelectrodos con un soporte rediseñado y adaptador de alimentación universal.
Orion STAR: kit de medidor de pH de sobremesa A111, ref. STARA1115, que incluye sonda pH/ATC 3 en 1 Orion Triode™ 9157BNUMD; kit de soluciones (60 ml cada una con tampones de pH 4, 7 y 10, solución de almacenamiento y la solución de limpieza); brazo portaelectrodos con soporte rediseñado y adaptador de alimentación universal.
Orion STAR: kit de medidor de pH de sobremesa A111, ref. STARA1116, que incluye un electrodo Orion Green GD9156BNWP; sonda ATC de acero inoxidable 927007MD; brazo portaelectrodos con soporte rediseñado y adaptador de alimentación universal.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Kit estándar de medidor de pH de sobremesa Orion Star A111 con electrodo de pH/ATC de uso general |
| Incluye | Medidor de pH Star A111, electrodo de pH/ATC de cuerpo epóxico 9157BNMD, kit de tampón de pH 916099, soporte de electrodos, adaptador de alimentación universal 100-240 V |
| Exactitud (temperatura) | ± 0,1 °C |
| Exactitud (mV) | ± 0,2 mV o ± 0,05 % de la lectura, lo que sea mayor |
| Exactitud (pH) | ± 0,01 |
| Detalles de gestión de datos | Memoria interna de punto de datos |
| Salidas | Ninguno |
| Measurement Modes | pH, mV o mV relativos (RmV) con temperatura, mV, Relative mV with Temperature |
| Calibración | pH, mV relativos (RmV) y temperatura |
| Intervalo (pH) | De - 2 a 16 |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado:
Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.