Learn More
Thermo Scientific™ Medidor de pH de sobremesa Orion Star™ A111
Código de producto. 11661399
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Kit TRIS de medición de pH
Kit biológico de medición de pH
Kit estándar de medición de pH
Medidor de pH
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
11661399 Medidor de pH cada uno
11651439 Kit estándar de medición de pH 1 PCS
12913257 Kit biológico de medición de pH cada uno
15786242 Kit TRIS de medición de pH cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11661399 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor STARA1110
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Tome mediciones sencillas de pH, mV y temperatura con nuestro medidor de pH de sobremesa de funcionamiento sencillo para las pruebas básicas de laboratorio.
Realice mediciones rutinarias y sencillas de pH, mV y temperatura con el medidor de pH de sobremesa Thermo Scientific™ Orion Star™ A111. Este medidor es un instrumento fácil de usar y asequible para el análisis básico de pH en el laboratorio. Realice calibraciones de pH de hasta 3 puntos con una sencilla recuperación de la pendiente y los puntos de calibración. Desplácese rápidamente por los menús de configuración y garantice unas calibraciones uniformes con el sencillo diseño del teclado y las indicaciones de texto de la pantalla. Utilice el soporte de electrodos incluido para colocar fácilmente los sensores en las muestras y simplificar el almacenamiento para minimizar las roturas.
Características:
  • La pantalla informativa de gran tamaño muestra claramente la información principal, incluidas la lectura de pH o mV, la temperatura, el modo del medidor, la información de calibración y la fuente de alimentación.
  • La función Thermo Scientific™ AUTO-READ™ bloquea la lectura estable en su pantalla y el indicador Listo avisa cuando las lecturas son estables.
  • El medidor ofrece calibración de pH de hasta 3 puntos y reconocimiento automático de los tampones USA/NIST y DIN.
  • El usuario puede recuperar fácilmente los datos de la pendiente de calibración para realizar comprobaciones del procedimiento.
  • La memoria no volátil almacena hasta 50 puntos de datos.
  • Incluye un brazo porta-electrodos y un soporte de sondas de nuevo diseño para facilitar la sujeción y colocación de sondas en las muestras.
  • Conecte el medidor a casi cualquier toma de corriente con el adaptador de alimentación universal que se incluye o utilice cuatro pilas AA (se venden por separado) para ejecutar el medidor con una potencia de CC.
  • La carcasa de clasificación IP54 protege de las salpicaduras y se puede montar en la pared si el espacio en la mesa resulta un problema.
Incluye:
Orion STAR: medidor de pH de sobremesa A111, n.º de pieza STARA1110, incluye brazo portaelectrodos con un soporte rediseñado y adaptador de alimentación universal.
Orion STAR: kit de medidor de pH de sobremesa A111, ref. STARA1115, que incluye sonda pH/ATC 3 en 1 Orion Triode™ 9157BNUMD; kit de soluciones (60 ml cada una con tampones de pH 4, 7 y 10, solución de almacenamiento y la solución de limpieza); brazo portaelectrodos con soporte rediseñado y adaptador de alimentación universal.
Orion STAR: kit de medidor de pH de sobremesa A111, ref. STARA1116, que incluye un electrodo Orion Green GD9156BNWP; sonda ATC de acero inoxidable 927007MD; brazo portaelectrodos con soporte rediseñado y adaptador de alimentación universal.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Medidor de pH de sobremesa Orion Star A111 con soporte
Incluye Medidor de pH Star A111, soporte de electrodos, adaptador de alimentación universal 100-240 V
Exactitud (temperatura) ± 0,1 °C
Exactitud (mV) ± 0,2 mV o ± 0,05 % de la lectura, lo que sea mayor
Exactitud (pH) ± 0,01
Detalles de gestión de datos Memoria interna de punto de datos
Salidas Ninguno
Measurement Modes pH, mV o mV relativos (RmV) con temperatura, mV, Relative mV with Temperature
Calibración pH, mV relativos (RmV) y temperatura
Intervalo (pH) De - 2 a 16
Resolución (pH) 0,1; 0,01
Intervalo (mV) ±1600,0
Resolución (mV) 0,1 mV
Calibration Points Modo de mV relativos (RmV) de 1 punto
Intervalo de temperatura (métrico) De -5 °C a +105 °C
Intervalo de temperatura (imperial) 22,0° hasta 221,0°F
Resolución (temperatura) 0,1 °C (0,1 °F)
Selección de temperatura Manual o automático con sonda ATC de temperatura
Calibración de la sonda de temperatura Calibración de desviación de la temperatura de 1 punto
Tipo de pantalla LCD
Memoria La memoria no volátil conserva la configuración y el registro
Puntos de datos 50
Tipo de función de registro Automático con modo de medición Auto-Read, manual con nodo de medición continuo
Entradas BNC (electrodo de pH u ORP), MiniDIN de 8 pines (sonda ATC de temperatura)
Certificaciones/conformidad CE, TUV 3-1, FCC Clase A
Clasificación IP IP-54
Adaptador de CA Universal de 50 a 60 Hz, adaptador de potencia de 100 a 240 VCA (n.º de No. 1010003)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 24 × 18 × 11 cm
Peso (métrico) 0,9 kg
Peso (imperial) 2 lb
Garantía Garantía del medidor de 3 años
Teclado Sencillo con llave de medición destacada, desplazamiento y teclas de método abreviado
Modelo Medidor de pH/mV/RmV/temperatura de sobremesa Orion Star A111
Fuente de alimentación Adaptador universal de CA (incluido) o 4 pilas AA (se vende por separado)
Tipo de sonda Electrodo de pH, el electrodo de ORP, sonda ATC de temperatura (se adquiere por separado)
Idiomas Inglés
Intervalo (mV relativos) ± 1999,9mV
Intervalo de humedad relativa Del 5 al 85% (sin condensación)
Punto isopotencial 7.00pH
Estabilidad Smart Stability y Smart Averaging
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 41 °F a 113 °F (ambiente)
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 5 °C a 45 °C (ambiente)
Canales 1
Batería, tipo 4 AA (se venden por separado)
Tipo Medidor de pH
Duración de la batería 2000 h
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado:
Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.