Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Pro Star DO213 Dissolved Oxygen Bench Meter
Designed to provide accurate and reliable dissolved oxygen, barometric pressure and temperature analysis, the Thermo Scientific™ Orion™ Pro Star DO213 bench meter is well suited for laboratories that desire a modern meter with advance performance.
Marca:  Thermo Scientific™ PSTAR2137
3179.01 EUR hasta el 2025-12-20
Use el código promocional "24121" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 30245790
  • 3047.67€ / 1 set
Rebajas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 24121 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Mostrar más
Certificados
Promociones
Promociones
  • Multiple Manufacturers
    Utiliza el código promocional 24136 para conseguir un ahorro increíble.
    Promo Code: 24136
    Expires2025-10-26
    Days
    17
    Hours
    2
    Minutes
    39
    Seconds
    20
  • Multiple Manufacturers
    No te pierdas nuestras rebajas de fin de año: ahorra hasta un 50% en equipamiento, instrumentación y servicios de laboratorio de primera calidad.
    Promo Code: 24121
    Expires2025-12-20
    Days
    72
    Hours
    2
    Minutes
    39
    Seconds
    20
Título del producto
Thermo Scientific™ Orion™ Pro Star DO213 Dissolved Oxygen Bench Meter >