Learn More
Thermo Scientific™ Electrodo combinado de pH Orion™ 8102BN ROSS™
Obtenga lecturas estables de hasta 0,01 de pH en menos de 30 segundos con este electrodo combinado de pH.
Marca: Thermo Scientific™ 8102SC
Descripción
El electrodo combinado de pH Thermo Scientific™ Orion 8102BN ROSS proporciona lecturas estables para pH 0,01 en menos de 30 segundos.
Los resultados tienen una precisión entre tres y cinco veces superior a la que se alcanza con los electrodos convencionales.
Características:
- Funciona también en el caso extremo de que la diferencia de temperatura de las muestras sea de 50 °C o más.
- Con una deriva inferior a 0,002 pH al día, la reestandarización es mínima.
- Electrodo combinado de máximo rendimiento para uso general.
- Unión doble.
- Compatibilidad con TRIS
- Conector BNC resistente al agua
Incluye:
- Un frasco de solución de llenado 810007
Requiere:
- Tampones de pH para calibración.
- Vasos de precipitados de plástico o vidrio.
- Agitador magnético o sonda de agitador Orion.
- Agua destilada o des-ionizada.
Recomendada para:
- Aplicaciones de investigación y control de calidad (CC)
Especificaciones
Screw Cap | |
Cuerpo de vidrio | |
De 0 °C a 100 °C | |
<0,002 pH/día | |
Medidor de pH estándar, con cable independiente con conector de tapón de rosca | |
ROSS | |
Almacenamiento a corto plazo (hasta una semana): Sumerja el electrodo en solución de almacenamiento de electrodos de pH ROSS’, n.º de cat. 810001, o en solución de almacenamiento estándar para electrodos de pH, cat. 910001. Para un óptimo funcionamiento del electrodo, utilice la solución de almacenamiento ROSS para electrodos de pH. Almacenamiento a largo plazo (más de una semana): Rellene la cámara de referencia y proteja el orificio de llenado. Utilice el cabezal de protección, la funda o el frasco de almacenamiento con unas gotas de solución de almacenamiento para cubrir el bulbo detector y la unión de referencia. Antes de volver a utilizar el electrodo, prepárelo como si fuera uno nuevo. | |
4,72 in | |
120 mm | |
0,47 in | |
16 mm |
Cerámica | |
De 0 a 14 | |
Electrodo combinado de pH, conector de tapón roscado | |
3M KCl | |
Un frasco de solución de llenado Orion ROSS de 60 ml y tapón de boquilla | |
0,01 | |
De 32 °F a 212 °F | |
39,37 in | |
1 m | |
12 mm |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.