Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ 2100 Series and 1800 Series Analyzer Reagents for Orion™ Online Monitors
Utilice estos reactivos de los analizadores para nuestros analizadores de procesos.
Marca:  Thermo Scientific™ 211191
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16854531
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Utilice los reactivos de los analizadores Thermo Scientific™ Orion™ serie 2100 y serie 1800 para los monitores en línea Orion™ con los analizadores de procesos Orion™.
Reactivos para los analizadores Orion 2109XP, 2110XP, 2111LL, 2111XP, 2117XP, 2118XP, 2120XP, 1809, 1810, 1811AO, 1811EL, 1817HL, 1817LL, 1818 y 1820.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Paquete de reactivos DIPA - Para un año de funcionamiento, incluye 6 reactivos DIPA de 0,8 l y 6 kits de tubos de difusión (6 x 211194)
Tubos de conducción
6 x 0.8 L
Monitores en línea Orion™
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Thermo Scientific™ Orion™ 2100 Series and 1800 Series Analyzer Reagents for Orion™ Online Monitors >
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.