Learn More
3M™ Filtro de gas y vapor con indicador de vida útil
Click to view available options
Material (membrana):
A1
A2
Para utilizar con (aplicación):
Protección contra gases y vapores orgánicos (punto de ebullición arriba 65°)
Protección contra vapores orgánicos (punto de ebullición por encima de 65°)
Tamaño de la unidad:
4 pares
paquete de 4
Descripción
- Ayuda a los usuarios en entornos adecuados a determinar cuándo cambiar los filtros
- El ESLI se encuentra dentro del filtro junto al carbón activado.
- Dado que los vapores orgánicos atraviesan el filtro, también los adsorbe el ESLI.
- La pared del filtro transparente permite a los usuarios controlar la barra indicadora de desarrollo.
- Cuando el filtro se exponga a concentraciones de vapor específicas, los usuarios notarán un cambio en el indicador.
- Proporciona tranquilidad como complemento a su calendario de cambios actual y, en algunos casos, sustituye a sus prácticas actuales
- Está diseñada para indicar la vida útil en función de los patrones de uso respiratorio y la exposición individuales.
- Esta tecnología puede ayudar a aumentar la conformidad de la política relacionada con la respiración de su empresa’, así como los requisitos del sector.
- Las instrucciones del usuario muestran si estos filtros son adecuados para específicos entornos de trabajo
- Los filtros se pueden utilizar en todas las máscaras medias y completas equipadas 3M&trade con un sistema de conexiones de bayoneta
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN14387:2004 + A1:2008, homologación CE |
Color | Blanco |
Conectores | Bayoneta |
Descripción | Indicador de vida útil 3M 6051i |
Material (membrana) | A1 |
Para utilizar con (aplicación) | Protección contra gases y vapores orgánicos (punto de ebullición arriba 65°) |
N.° por paquete | 2 |
Tipo | Cartuchos de gas y vapor |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
3M™ Filtro de gas y vapor con indicador de vida útil >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido