Learn More
Solución de optimización, elementos - Mg,Al,Cr,Mn,Cu,Rh,In,Cd,Ce,Pb,Th,B,Ba para ICP 0,01 mg/l, Fisher Chemical™
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Marca: Fisher Chemical OP 001 500
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Optimising Solution (13 Elements) | |
Mg,Al,Cr,Mn,Cu,Rh,In,Cd,Ce,Pb,Th,B,Ba | |
0.01 mg/L | |
Mg, Al, Cr, Mn, Cu, Rh, In, Cd, Ce, Pb, Th, Ba | |
500 mL |
Frasco | |
Líquido | |
Solución de optimización | |
1% HNO3 |
Título del producto
Solución de optimización, elementos - Mg,Al,Cr,Mn,Cu,Rh,In,Cd,Ce,Pb,Th,B,Ba para ICP 0,01 mg/l, Fisher Chemical™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido