Learn More
Macherey-Nagel™ Columnas capilares OPTIMA™ δ-3 para GC
Ideal para detectores MSD y PND. Las columnas capilares para GC Macherey-Nagel™ OPTIMA™ δ-3 son columnas de fase de polisiloxano con polaridad autoelectiva. Los analitos determinan la polaridad de la fase. Disponibles en una amplia gama de diámetros, longitudes y grosores de película.
Marca: Macherey-Nagel™ 726443.30
Descripción
La fase de polisiloxano con polaridad autoelectiva es ideal para los detectores MSD y PND en la cromatografía de gases.
- La fase polar media sin grupos CN es única de Macherey-Nagel: no hay fases similares
- Los analitos determinan la polaridad de la fase, en algún lugar entre OPTIMA™ 5 no polar y OPTIMA™ 1701 de polaridad media
- Cada columna se prueba individualmente y se suministra con certificado de prueba
- Temperaturas máximas:
- Para columnas con DI de 0,1–0,32 mm: 340°C para operaciones isotérmicas, 360 °C para isotermas cortas en un programa de temperatura
- Para columnas con DI de 0,53 mm: 320°C para operaciones isotérmicas, 340 °C para isotermas cortas en un programa de temperatura
Especificaciones
0,8 mm | |
Columna capilar para GC | |
Optima™ d-3 | |
Cromatografía de gases (GC) | |
1 μm | |
1 unidad |
Ideales para detectores MSD y PND | |
0,53 mm | |
G49 | |
De 320 °C a 340 °C | |
30 m |