Learn More
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC OPTIMA™ 624
Recomendada para análisis ambientales. Las columnas capilares para GC Macherey-Nagel™ OPTIMA™ 624 son columnas de fase polar media de alto rendimiento con 6 % de cianopropil-fenilo y 94 % de dimetilpolisiloxano para su uso en cromatografía de gases. Disponibles en una amplia gama de diámetros, longitudes y grosores de película.
Marca:  Macherey-Nagel™ 726787.60
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10506701
  • 1155.00€ / cada uno
Solo quedan null
En stock
Descripción
Fase polar media compuesta del 6 % de cianopropil-fenilo/94 % de dimetilpolisiloxano para su uso en cromatografía de gases.
  • Recomendada para análisis ambientales
  • Fases similares: HP-624, HP-VOC, DB-624, DB-VRX, SPB-624, CP-624, Rtx-624, Rtx-Volatiles, 007-624, BP624, VOCOL
  • Cada columna se prueba individualmente y se suministra con certificado de prueba
  • Temperatura máxima de 280 °C para operación isotérmica, 300 °C para isotermas cortas en un programa de temperatura
Especificaciones
Especificaciones
0,5 mm
0,32 mm
G43
De 280 °C a 300 °C
60 m
Columna capilar para GC
Optima™ 624
Cromatografía de gases (GC)
1,8 μm
1 unidad
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC OPTIMA™ 624 > Longitud: 60 m; DI: 0,32mm; D.E.: 0,5mm, grosor de la película: 1.8um