Learn More
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC de rendimiento Optima™ 5
Marca:  Macherey-Nagel™ 726809.25
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10577041
  • 646.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 11-08-2025
Especificaciones
0,5 mm
0,32 mm
G27
340 °C
25 m
Columna capilar para GC de alto rendimiento
Optima™ 5
Cromatografía de gases (GC)
3 μm
1 unidad
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC de rendimiento Optima™ 5 > Longitud: 25 m; DI: 0,32 mm, grosor de la película: 3 um