Learn More
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC de rendimiento Optima™ 5
Marca: Macherey-Nagel™ 726314.25
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
0,5 mm | |
0,32 mm | |
G27 | |
340 °C | |
25 m |
Columna capilar para GC de alto rendimiento | |
Optima™ 5 | |
Cromatografía de gases (GC) | |
0,25 μm | |
1 unidad |
Título del producto
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC de rendimiento Optima™ 5 > Longitud: 25 m; DI: 0,32 mm, grosor de la película: 0.25um
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido