Learn More
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC de rendimiento Optima™ 5
Marca:  Macherey-Nagel™ 726325.50
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10012871
  • 1090.00€ / paquete de 50
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 30-06-2025
Especificaciones
0,5 mm
0,32 mm
G27
340 °C
50 m
Columna capilar para GC de alto rendimiento
Optima™ 5
Cromatografía de gases (GC)
1 μm
1 unidad
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC de rendimiento Optima™ 5 > Longitud: 50 m; DI: 0,32 mm, grosor de la película: 1 um