Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 Performance GC Capillary Column
Marca: Macherey-Nagel™ 726934.25
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
0,5 mm | |
0,32 mm | |
Optima™ 5 | |
340 °C | |
25 m | |
1 unidad |
Columna capilar para GC de alto rendimiento | |
GC | |
G27 | |
5 µm | |
Optima™ 5 |