Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 High Performance GC Capillary Column
Marca: Macherey-Nagel™ 726916.50
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
0,8 mm | |
0,53 mm | |
G27 | |
340 °C | |
50 m |
Columna capilar para GC de alto rendimiento | |
Optima™ 5 | |
GC | |
5 μm | |
1 unidad |