Learn More
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC de alto rendimiento Optima™ 5
Marca:  Macherey-Nagel™ 726523.30
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10022871
  • 749.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 18-08-2025
Especificaciones
0,8 mm
0,53 mm
G27
340 °C
30 m
Columna capilar para GC de alto rendimiento
Optima™ 5
Cromatografía de gases (GC)
0,5 μm
1 unidad
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC de alto rendimiento Optima™ 5 > Longitud: 30 m; DI: 0,53mm, grosor de la película: 0.5um