Learn More
Macherey-Nagel™ Columnas capilares para GC MS OPTIMA™ 35
Presentan características de sangrado ultrabajo con alta estabilidad de temperatura. Las columnas capilares para GC MS Macherey-Nagel™ OPTIMA™ 35 son columnas de fase de silarileno entrecruzado y unido químicamente con selectividad única en la región polar media y una excelente desactivación de la superficie de los tubos.
Marca: Macherey-Nagel™ 726157.60
Descripción
Columna capilar para GC envasada en fase de silarileno entrecruzado y unido químicamente con selectividad según 35 % de fenilo / 65 % de metil-polisiloxano. Es una fase polar media con sangrado muy bajo y excelente desactivación. Selectividad única en la región polar media.
- Mayor espectro de selectividad y compatible con detectores de trampa iónica
- No hay grupos CN en el polímero, por lo que no hay límites para el uso de detectores ECD y NPD
- Estabilidad de temperatura de hasta 370 °C para una mayor vida útil de la columna y tiempos de retención más cortos
- Excelente desactivación de la superficie de los tubos para una cuantificación fiable de las muestras, incluso a niveles de ultratrazas
- Menor sangrado de la columna para reducir la contaminación y mejorar la detectabilidad de solutos
- Fases similares: DB-35 MS, HP-35, SPB-35, Rtx-35, 007-35, BPX-35, MDN-35, AT-35 MS, ZB-35, OV-11, VF-35 MS
Especificaciones
Para operaciones isotérmicas: 360 °C, isoterma corta en el programa de temperatura: 370 °C | |
Recomendadas para detectores de trampa iónica | |
0,32 mm | |
G42 | |
0,25 μm | |
1 unidad |
0,5 mm | |
Columna capilar para GC | |
MS Optima™ 35 | |
Análisis de PCB, Análisis de ultratrazas, Métodos de la EPA, Análisis de pesticidas, PCB, Análisis de alimentos y medicamentos | |
60 m |