Learn More
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC Optima™ 1301
Marca:  Macherey-Nagel™ 726783.25
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10505561
  • 749.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 16-07-2025
Especificaciones
0,8 mm
0,53 mm
G1, G2, G38
De 300 °C a 320 °C
25 m
Columna capilar para GC
Optima™ 1301
Análisis de pesticidas
1 μm
1 unidad
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC Optima™ 1301 > Longitud: 25 m; DI: 0,53mm, grosor de la película: 1 um