Learn More
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC MS Accent Optima™ 1
Marca: Macherey-Nagel™ 725801.25
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
0,4 mm | |
Columna capilar para GC | |
MS Accent Optima™ 1 | |
Cromatografía de gases (GC) | |
0,2 μm | |
1 unidad |
Ideal para detectores MS de trampa iónica y cuadrupolo | |
0,2 mm | |
G1, G2, G38 | |
360 °C | |
25 m |
Título del producto
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC MS Accent Optima™ 1 > Longitud: 25 m; DI: 0,2mm, grosor de la película: 0,2 um
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido