Learn More
Thermo Scientific™ Partículas modificadas con carboxilo OptiLink™
Controle la sensibilidad, la especificidad y la estabilidad con diversos contenidos ácidos disponibles en partículas modificadas con carboxilo Thermo Scientific™ OptiLink™.
Marca: Thermo Scientific™ W400CB
908.80 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Controle la sensibilidad, la especificidad y la estabilidad con diversos contenidos ácidos disponibles en partículas modificadas con carboxilo Thermo Scientific™ OptiLink™. Las partículas contienen grupos de ácido carboxílico para el acoplamiento covalente y se pueden aplicar directamente del frasco para una gran variedad de aplicaciones.
- El área de aparcamiento combina el área de la superficie y el contenido de ácidos para conseguir una distribución de grupos ácidos en la superficie que sea útil para la optimización de ensayos.
- El área de la superficie por gramo de partícula varía de manera inversa al diámetro de la partícula.
- El contenido de ácidos hace referencia al título en miliequivalentes por gramo (mEq/g) y se basa en el peso.
- En la mayoría de las aplicaciones, las partículas se pueden usar directamente desde el frasco, sin ningún prelimpiado.
- El surfactante aniónico patentado no interfiere con la unión de las proteínas ni hace que las proteínas sufran una desorción de las superficies de las partículas.
- Hay disponibles diversas concentraciones de ácido en la superficie para ayudar a optimizar los esfuerzos de desarrollo de reactivos.
- Las partículas se han utilizado con la misma eficacia en aplicaciones de investigación y biología molecular.
Propiedades del área de aparcamiento
- Contenido ácido bajo —área de aparcamiento de 60-100— superficie hidrófoba, más estable desde el punto de vista coloidal que el poliestireno
- Contenido ácido medio —área de aparcamiento de 35-59— áreas hidrófobas e hidrófilas; buena estabilidad coloidal y buen acoplamiento covalente
- Contenido ácido alto —área de aparcamiento de 10-34— superficie hidrófila; excelente estabilidad coloidal; excelente acoplamiento covalente
Recomendada para:
- Diagnóstico clínico
- Biología molecular
- Ensayos nefelométricos, turbidimétrico y de aglutinación en portaobjetos
Nota:
Cuando use partículas Opti-Link, solicite nuestro manual de optimización de reactivos de micropartículas, donde se describe a grandes rasgos nuestra estrategia de desarrollo de reactivos. Este manual incluye protocolos validados de optimización de reactivos de partículas, acoplamiento y unión.
Especificaciones
Surfactante aniónico patentado | |
4 % | |
Las partículas contienen grupos de ácido carboxílico para el acoplamiento covalente y son útiles para una gran variedad de aplicaciones. | |
Acoplamiento covalente | |
Partículas especializadas | |
100 mL | |
100 mL | |
Ofrecemos partículas de poliestereno modificadas con carboxilatos Opti-Link en diferentes concentraciones y tamaños de paquete disponibles previa solicitud. | |
4,0 μm |
Incluye certificado de análisis | |
A menos que se indique lo contrario, refrigere el producto (entre 2 y 8 °C) cuando no esté en uso, pero no lo congele. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Mezcle el producto mediante una inversión suave manualmente o con una mezcladora vorticial. | |
Blanco o incoloro | |
Sulfato de poliestireno | |
Prospecto del paquete que contiene el certificado de análisis | |
1,05 g/cm³ | |
Envasadas en frascos de 15 ml con un 10 % de sólidos. El paquete de evaluación consta de tres lotes de todas las partículas de PS o CM disponibles. | |
Ácido alto |