Learn More
Thermo Scientific™ Partículas modificadas con carboxilo OptiLink™
Controle la sensibilidad, la especificidad y la estabilidad con diversos contenidos ácidos disponibles en partículas modificadas con carboxilo Thermo Scientific™ OptiLink™.
Marca:  Thermo Scientific™ W080CB
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11920085
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Surfactante aniónico patentado
4 %
Las partículas contienen grupos de ácido carboxílico para el acoplamiento covalente y son útiles para una gran variedad de aplicaciones.
Acoplamiento covalente
Partículas especializadas
100 mL
100 mL
Ofrecemos partículas de poliestereno modificadas con carboxilatos Opti-Link en diferentes concentraciones y tamaños de paquete disponibles previa solicitud.
0,85 μm
Incluye certificado de análisis
A menos que se indique lo contrario, refrigere el producto (entre 2 y 8 °C) cuando no esté en uso, pero no lo congele. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Mezcle el producto mediante una inversión suave manualmente o con una mezcladora vorticial.
Blanco o incoloro
Sulfato de poliestireno
Prospecto del paquete que contiene el certificado de análisis
1,05 g/cm³
Envasadas en frascos de 15 ml con un 10 % de sólidos. El paquete de evaluación consta de tres lotes de todas las partículas de PS o CM disponibles.
Ácido medio
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Partículas modificadas con carboxilo OptiLink™ > Diámetro: 0,85 μm; 100 ml; ácido medio