compliance-icons
Thermo Scientific™ Partículas de sulfato de poliestireno OptiBind™
Código de producto. 11874183 Tienda Thermo Scientific Productos
0,6 μm, 15 ml, 15 ml
Click to view available options
Diámetro (métrico):
0,1 μm
0,2 μm
0,3 μm
0,4 μm
0,6 μm
0,85 μm
1,25 μm
2,5 μm
Cantidad:
15 ml
100 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
1000 ml
15 ml
Consiga la máxima reactividad en muchas aplicaciones diagnósticas mediante partículas de sulfato de poliestireno Thermo Scientific™ Opti-Bind™.
Consiga la máxima reactividad en muchas aplicaciones de diagnóstico mediante partículas de sulfato de poliestireno Thermo Scientific™ Opti-Bind™ para su uso en ensayos turbidimétricos/nefelométricos, ensayos de aglutinación en portaobjetos, ensayos quimioluminiscentes, así como en diagnósticos clínicos y aplicaciones de biología molecular. Las partículas se pueden usar directamente desde el frasco, sin ningún prelimpiado.
En nuestro proceso de fabricación no se emplean los surfactantes habituales (como SDS, Tween™ 20, Triton™ X-100) que pueden interferir con la unión de las proteínas a las superficies de las partículas. Las superficies de poliestireno son muy hidrófobas y adsorben las proteínas casi instantáneamente. Nuestro surfactante aniónico patentado no interfiere con la unión de las proteínas ni provoca una desorción de las proteínas de las superficies de las micropartículas.
  • Disponible en una amplia gama de diámetros (de 0,1 μm a 2,5 μm)
  • Sin prelimpiado
  • Distribución de tamaños ajustados: CV<2 %
  • Estabilidad coloidal optimizada
  • Vida útil de 10 años
Recomendada para:
Diagnóstico clínico, biología molecular y ensayos nefelométricos, turbidimétricos y de aglutinación en portaobjetos
Nota:
Cuando use partículas Opti-Bind, solicite nuestro manual de optimización de reactivos de micropartículas, donde se describe a grandes rasgos nuestra estrategia de desarrollo de reactivos. Este manual incluye protocolos validados de optimización de reactivos de partículas, acoplamiento y unión.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Incluye certificado de análisis
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Descripción Partículas de sulfato de poliestireno Opti-Bind
Para utilizar con (aplicación) Ensayos de diagnóstico
Material Sulfato de poliestireno
Tipo de producto Partículas especializadas
Incluye Prospecto y certificado de análisis
Cantidad 15 ml
Paquetes de evaluación de muestras Estos paquetes de evaluación permiten adquirir pequeñas muestras de nuestro inventario con diferentes capacidades de unión, tamaños, colores y superficies a precios muy reducidos. Las partículas Opti-Bind se envasan en frascos de 15 ml con un 10 % de sólidos. El paquete de evaluación consta de tres lotes de todas las partículas de poliestireno Opti-Bind disponibles.
Paquetes para especialidades Ofrecemos partículas de poliestireno Opti-Bind en diferentes concentraciones y tamaños de paquete disponibles previa solicitud.
Diámetro (métrico) 0,6 μm
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P281-Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Título del producto
Thermo Scientific™ Partículas de sulfato de poliestireno OptiBind™ >