Learn More
Thermo Scientific™ Partículas de sulfato de poliestireno OptiBind™
Consiga la máxima reactividad en muchas aplicaciones diagnósticas mediante partículas de sulfato de poliestireno Thermo Scientific™ Opti-Bind™.
Marca: Thermo Scientific™ 81000397100290
Descripción
Consiga la máxima reactividad en muchas aplicaciones de diagnóstico mediante partículas de sulfato de poliestireno Thermo Scientific™ Opti-Bind™ para su uso en ensayos turbidimétricos/nefelométricos, ensayos de aglutinación en portaobjetos, ensayos quimioluminiscentes, así como en diagnósticos clínicos y aplicaciones de biología molecular. Las partículas se pueden usar directamente desde el frasco, sin ningún prelimpiado.
En nuestro proceso de fabricación no se emplean los surfactantes habituales (como SDS, Tween™ 20, Triton™ X-100) que pueden interferir con la unión de las proteínas a las superficies de las partículas. Las superficies de poliestireno son muy hidrófobas y adsorben las proteínas casi instantáneamente. Nuestro surfactante aniónico patentado no interfiere con la unión de las proteínas ni provoca una desorción de las proteínas de las superficies de las micropartículas.- Disponible en una amplia gama de diámetros (de 0,1 μm a 2,5 μm)
- Sin prelimpiado
- Distribución de tamaños ajustados: CV<2 %
- Estabilidad coloidal optimizada
- Vida útil de 10 años
Recomendada para:
Diagnóstico clínico, biología molecular y ensayos nefelométricos, turbidimétricos y de aglutinación en portaobjetos
Nota:
Cuando use partículas Opti-Bind, solicite nuestro manual de optimización de reactivos de micropartículas, donde se describe a grandes rasgos nuestra estrategia de desarrollo de reactivos. Este manual incluye protocolos validados de optimización de reactivos de partículas, acoplamiento y unión.
Especificaciones
Incluye certificado de análisis | |
Partículas de sulfato de poliestireno Opti-Bind | |
Sulfato de poliestireno | |
Prospecto y certificado de análisis | |
Estos paquetes de evaluación permiten adquirir pequeñas muestras de nuestro inventario con diferentes capacidades de unión, tamaños, colores y superficies a precios muy reducidos. Las partículas Opti-Bind se envasan en frascos de 15 ml con un 10 % de sólidos. El paquete de evaluación consta de tres lotes de todas las partículas de poliestireno Opti-Bind disponibles. | |
0,1 μm |
De 2 °C a 8 °C | |
Ensayos de diagnóstico | |
Partículas especializadas | |
15 ml | |
Ofrecemos partículas de poliestireno Opti-Bind en diferentes concentraciones y tamaños de paquete disponibles previa solicitud. |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
250641 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 81000397100290 |
279542_STD.STK_1199 | Certificado de análisis | 26/01/2025 | 81000397100290 |
249679 | Certificado de análisis | 28/01/2022 | 81000397100290 |
234181 | Certificado de análisis | 28/01/2022 | 81000397100290 |