Learn More
Invitrogen™ Opicinumab Recombinant Monoclonal Antibody
Recombinant Monoclonal Antibody
477.00€ - 1204.00€
Especificaciones
Antígeno Opicinumab
Concentración 1 mg/mL
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Aplicaciones ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Clasificación Recombinant Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
30282654
Ver documentos
Invitrogen™
MA559629
100 μg
477.00€
100 microgramos
30283145
Ver documentos
Invitrogen™
MA559630
1 mg
1204.00€
1 miligramo
Descripción
Descripción
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °.
Opicinumab is under investigation in clinical trial NCT02641041 (Safety, Tolerability, and Pharmacokinetics of Single and Multiple Doses of BIIB033 in Healthy Japanese Participants).
Especificaciones
Especificaciones
Opicinumab
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Recombinant Monoclonal
Lyophilized
RUO
25 mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2
Primary
Protein A
1 mg/mL
ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Unconjugated
IgG1
Human
BIIB-033
Antibody
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Invitrogen™ Opicinumab Recombinant Monoclonal Antibody