Learn More
Eppendorf™ Cubo para centrífuga de placas abierto
Utilice estos cubos con el rotor Eppendorf™ S-4-104.
Marca:  Eppendorf™ 5820757000
Código de producto. 15157222
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Cubo de microplacas abierto
  • Compatible con rotor S-4-104
  • Disponible en paquetes de dos y cuatro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Rotor S-4-104
Cestillo para microplacas
4/paq.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Eppendorf™ Cubo para centrífuga de placas abierto > Para su uso con: Rotor S-4-104; cantidad: 4/paq.