Learn More
Kolmi Hopen™ OP-R™ Type IIR Splash-resistant Surgical Mask with Earloops
Click to view available options
:
OP-R Type IIR Splash-resistant Surgical Mask with Earloops; Certifications/Compliance (Europe): (EU) 2017/745, ISO 13485, EN 14683, EN ISO 14971; Color: Green; Disposable: Yes; Fastening Type: Earloops; Material: Polypropylene
Descripción
- Resistant to human liquid projection up to 120 mmHg
- Soft polypropylene with non-woven edges
- Anatomical folding reduces exposure to face
- Integrated anti-fog nose piece
- Fiberglass-free filter
- Production in ISO 8 clean room (particle and microbiological control)
Especificaciones
Especificaciones
Color | Verde |
Fastening Type | Earloops |
Material | Polipropileno |
Dimensiones (L x An) | 175 x 90 mm |
Modelo | Plisado |
Certificaciones/conformidad (Europa) | (UE) 2017/745, ISO 13485, EN 14683, EN ISO 14971 |
Desechables | Single-use |
Para utilizar con (aplicación) | Medicina |
Sin látex | Sí |
Cantidad de embalaje | 50 Pk. |
Título del producto
Kolmi Hopen™ OP-R™ Type IIR Splash-resistant Surgical Mask with Earloops >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido