Learn More
B Braun™ Jeringa de tres piezas Luer-Lock céntrica desechable Omnifix™ Solo Código de producto.: 10038071
B Braun™ Jeringa de tres piezas Luer-Lock céntrica desechable Omnifix™ Solo
Código de producto. 10038071
20 mL, paquete de 100
Click to view available options
Volumen (métrico):
3 ml
10 mL
20 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
Código de producto. 10038071
Marca: B Braun™ 4617207V
Incluye accionado de émbolo suave y tapón de sellado doble. Las jeringas de 3 piezas B Braun™ Omnifix™ Solo están diseñadas para ofrecer un rendimiento uniforme.
  • Alta visibilidad; cuerpo transparente con graduaciones en negrita permanentes
  • Tope posterior seguro para evitar la retirada accidental del émbolo
  • El tapón de sellado doble evita la fuga de medicamentos
  • Asas grandes y estables
  • Los componentes no contienen DEHP, PVC ni otro tipo de látex de caucho natural
  • Desechables
  • Pistón con doble anillo de sellado que proporciona una aspiración e inyección lentas
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN ISO 7886-1, ISO 10993 resp. DIN EN 30993
Material Caucho de poliisopreno (punta), Polipropileno (cuerpo), Polipropileno (émbolo)
Color Natural
Descripción Graduación de alto contraste en negro
Para utilizar con (aplicación) para una aspiración e inyección lentas
Sin látex Sí
Tipo de producto Jeringa de punta céntrica Luer-Lock de 3 piezas
Desechables Sí
Graduaciones 1 mL
Cantidad 100/paq.
Volumen (métrico) 20 mL
Tipo de conexión Luer Lock céntrico
Graduated Sí
Esterilidad Estéril
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
B Braun™ Jeringa de tres piezas Luer-Lock céntrica desechable Omnifix™ Solo >
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.