Learn More
Diba Fritas Omnifit™ para columnas EZ, EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™ y SolventPlus™
Las fritas Omnifit™ para las columnas EZ, EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™ y SolventPlus™ presentan una porosidad muy variada para que puedan adaptarse a todos los medios y productos químicos
Marca:  Diba 006FR-25-25-PE
Encompass_Preferred
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15855534
  • en la oferta / paquete de 20
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
Columnas Omnifit™ EZ, EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™ y SolventPlus™
Cromatografía líquida (LC)
25 mm
25 mm
25 μm
Polietileno
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
Diba Fritas Omnifit™ para columnas EZ, EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™ y SolventPlus™