Learn More
Diba Omnifit™ Frits for EZ, EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™, and SolventPlus™ Columns
Omnifit™ Frits for EZ, EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™, and SolventPlus™ Columns feature a range of porosities for your media and chemistry
Marca: Diba 006FR-10-25-PE
Detalles adicionales : Peso : 0.11000kg
Especificaciones
10 mm | |
Cromatografía líquida (LC) | |
25 μm |
Frita para columna de cromatografía, 10 mm diám., 25 μm, PE; pack de 20 | |
Columnas Omnifit™ EZ, EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™ y SolventPlus™ | |
Polietileno |