Learn More
Diba Columnas de cromatografía con dos piezas cierre fijas EZ SolventPlus™ Omnifit™
Columnas para cromatografía con una pieza de cierre fija y otra ajustable EZ SolventPlus™ Omnifit™
Marca:  Diba 006EZS-50-33-FF
Encompass_Preferred
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15875504
  • en la oferta / cada uno
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Includes: Conjunto de dos tubos (de 0,5 m y 2 m de longitud) de PTFE con DE de 1,52 mm (1/16 pulgadas) con un conector UNF de EFTE de 6,35 a 0,07 mm (1/4-28) en un extremo, un kit de fritas (contiene dos de PE de 10 μm, dos de PTFE de 10 μ, dos de PTFE de 30 μm) y un conector cónico 10-32 Click-N-Seal® de PEEK.
Descripción
Descripción
  • Las roscas de PEEK™ de la columna ofrecen una durabilidad excepcional
  • Si se coloca la frita en la parte superopr, se consigue reforzar el lecho y distribución el flujo de muestra de manera uniforme
  • Las columnas reutilizables le permiten empaquetar los medios que usted necesite usar
Especificaciones
Especificaciones
De 4 a 40 °C
Cromatografía líquida (LC)
10 y 30 μm
330 mm
40 °C
50 mm
29,99 bar (75 psi)
600,9 mL
Vidrio de borosilicato, PTFE y Chemraz™
Conjunto de dos tubos (de 0,5 m y 2 m de longitud) de PTFE con DE de 1,52 mm (1/16 pulgadas) con un conector UNF de EFTE de 6,35 a 0,07 mm (1/4-28) en un extremo, un kit de fritas (contiene dos de PE de 10 μm, dos de PTFE de 10 μ, dos de PTFE de 30 μm) y un conector cónico 10-32 Click-N-Seal™ de PEEK.
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
Diba Columnas de cromatografía con dos piezas cierre fijas EZ SolventPlus™ Omnifit™