Learn More
Diba Omnifit™ BenchMark™ Microbore Chromatography Columns
Optimizadas para sistemas acuosos y compatibles con los disolventes que se utilizan en las aplicaciones comunes de cromatografía de líquidos, como la purificación de proteínas
Marca:  Diba 006BCC-03-15-FF
Encompass_Preferred
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15845254
  • en la oferta / cada uno
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Ver productos alternativos »
Includes: Columna ya montada compuesta por un tubo de vidrio y dos piezas de cierre fijas preensambladas con fritas de acero inoxisable de 2 μm.
Descripción
Descripción
  • Columnas económicas y no ajustables para aplicaciones por gravedad o de baja presión
  • 3 mm de diámetro y en varias longitudes
  • Compatible con una amplia variedad de medios a granel
No es resistente a la acetona, las cetonas, los hidrocarburos clorados, los ésteres alifáticos, el fenol, NaOH al > 10 %, HCl al > 10 %, el ácido acético al > 5 % o el ácido mineral fuerte.
Especificaciones
Especificaciones
3 mm
Columna para cromatografía
2 μm
150 mm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
Diba Omnifit™ BenchMark™ Microbore Chromatography Columns