Learn More
Olopatadine hydrochloride, MedChemExpress Código de producto.: 16484357
Olopatadine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. p-200097396
50 mg, 50 miligramos
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16484357
Marca: Medchem Express HYB0426A
MedChemExpress Olopatadine hydrochloride (ALO4943A) is a histamine blocker used to treat allergic conjunctivitis.
Olopatadine hydrochloride (ALO4943A) is a histamine blocker used to treat allergic conjunctivitis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Olopatadine hydrochloride
CAS 140462-76-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H24ClNO3
Cantidad 50 mg
Sinónimo ALO4943A KW4679
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (133.74 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 6.67 mg/mL (17.84 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CC1=CC=C(C/2=C1)OCC3=CC=CC=C3C2=C\CCN(C)C.Cl
Peso molecular (g/mol) 373.87
Formula Weight (peso de la fórmula) 373.87
Porcentaje de pureza 99.97%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
Olopatadine hydrochloride, MedChemExpress