Learn More
OLFM1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
121.38€ - 325.38€
Especificaciones
Antígeno OLFM1
Concentración 0.13 mg/mL
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16816233
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
10079-1-AP-20UL
20 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16806233
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
10079-1-AP-150UL
150 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
This antibody is specific for isoform 3 and isoform 4 (AMY) of Olfm1 with native molecular weights of 54 kDa and 16 kDa respectively. AMY may have an essential role in nerve tissue.
The Olfactomedin family comprises a diverse group of secreted glycoproteins, which includes OLFM1 (Noelin-1), OLFM2 (Noelin-2), OLFM3 (Noelin-3), OLFM4 (Noelin-4), tiarin, pancortin, gliomedin and mycocilin. These proteins are implicated in the development of the nervous system. Specifically, OLFM1 and OLFM2 expression is observed in the neural plate and neural crest, as well as in the cranial ganglia in mouse at E8-10, and later in brain tissue and in the zone of polarizing activity in the limb. Overexpression of OLFM1 causes an excess of neural crest emigrations and prolonged neural crest production. OLFM2 participates in the regulation of the development of the anterior nervous system. An Arg144Gln mutation in OLFM2 has been implicated as a possible cause for open-angle glaucoma (OAG).
Especificaciones
Especificaciones
OLFM1
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human, Rat, Mouse
O88998, Q62609, Q99784
10439, 56177, 93667
OLFM1 Fusion Protein Ag0125
Primary
-20°C
OLFM1
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
AMY, NOE1, NOEL1, Noelin, NOELIN1, OlfA, olfactomedin 1, OLFM1
Olfm1
IgG
Antigen Affinity Chromatography