Learn More
Sartorius™ Juego de pesas de línea de comprobación de clase F2 de OIML sin certificado
Incluye las mismas características y propiedades que las pesas individuales de esta serie, junto con los correspondientes errores máximos permitidos. El juego de pesas de clase F2 de OIML de Sartorius™ se suministra con guantes, pinzas y cepillo en una caja de plástico de alta calidad
Marca: Sartorius™ YCS31-654-AC-00
1610.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Valores de 1 a 5 mg:
Pesas de láminas de aluminio con una densidad de 2650 kg/m3
Valores de 10 a 500 mg:
Construcción de alpaca con una densidad de 8600 kg/m3.
Valores de 1 g y superiores:
Pesas con perilla de acero inoxidable especial pulidas con una densidad de 7.950 kg/m3
- Alta resistencia a la corrosión
- No magnetizable
- Las tolerancias cumplen con la OIML R111-1
- Incluye caja de transporte de plástico resistente
Especificaciones
Juego de pesas de línea de comprobación | |
OIML Clase F2 | |
Acero inoxidable especial | |
De 1 g a 5 kg |