Learn More
Kern Sohn OIML Class F1 Weight Set, Wooden Box
Weight set constructed of polished stainless steel and housed in a wooden box.
Marca:  Kern Sohn 324-06
Encompass_Preferred
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17332063
  • 1091.40€ / 1 set
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 31-07-2025
Descripción
  • Knob shape
  • Polished stainless steel
  • Lined case
  • Milligram weight sets 1 mg to 500 mg are supplied in a removable plastic box
Especificaciones
Especificaciones
F1
Acero inoxidable
Wood
De 1 g a 1 kg
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
Kern Sohn OIML Class F1 Weight Set, Wooden Box