Learn More
Sartorius™ Juego de pesas de línea de comprobación de clase F1 de OIML sin certificado
Incluye las mismas características y propiedades que las pesas individuales de esta serie, junto con los correspondientes errores máximos permitidos. El juego de pesas de línea de comprobación de clase F1 de OIML de Sartorius™ sin certificado se suministra con guantes, pinzas y cepillo en una caja de plástico de alta calidad
Marca:  Sartorius™ YCS31-513-AC-00
651.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11333354
  • 672.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 25-09-2025
Descripción
Valores de 1 a 5 mg:
Pesas de láminas de aluminio con una densidad de 2650 kg/m3
Valores de 10 a 500 mg:
Construcción de alpaca con una densidad de 8600 kg/m3.
Valores de 1 g y superiores:
Pesas con perilla de acero inoxidable especial pulidas con una densidad de 7.950 kg/m3
  • Alta resistencia a la corrosión
  • No magnetizable
  • Las tolerancias cumplen con la OIML R111-1
  • Incluye caja de transporte de plástico resistente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Juego de pesas de línea de comprobación
OIML Clase F1
Acero inoxidable especial
De 1 g a 100 g
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Sartorius™ Juego de pesas de línea de comprobación de clase F1 de OIML sin certificado > Masa: de 1 g a 100 g