Learn More
Sartorius™ Pesa con perilla de línea de comprobación de clase F1 de OIML sin certificado
Pesas de calibración pulidas no magnetizables. La pesa con perilla de clase F1 de OIML de Sartorius™ sin certificado está fabricada en acero especial y se suministra en una caja de plástico.
Marca:  Sartorius™ YCW623-AC-00
439.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11383304
  • 450.00€ / cada uno
En stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • No magnetizable
  • Se suministra en una caja de plástico de alta calidad (a menos que se especifique lo contrario) adecuada para su uso en salas limpias
  • Fabricada en acero inoxidable especial con una densidad de 7950 kg/m3
  • Cumple con la recomendación internacional R111-1 de OIML
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Pesa de línea de comprobación
Acero inoxidable especial
2 kg
OIML Clase F1
7.950kg/m3
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Sartorius™ Pesa con perilla de línea de comprobación de clase F1 de OIML sin certificado > Masa: 2 kg