Learn More
Notrax Alfombrilla de entrada de caucho exterior elegante Oct-O-Flex Beveled™
La alfombrilla de caucho exterior Oct-O-Flex Beveled™ se conoce por su diseño de anillo octogonal con pequeños orificios de drenaje y una superficie lisa, lo que hace que esta alfombrilla de última generación cumpla con la normativa de la UE para entradas públicas y la alfombrilla ideal para el acceso sobre ruedas.
Marca:  Notrax 599B0046OB
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17752238
  • 210.00€ / cada uno
Fecha estimada de envoi: 23-05-2025
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • La alfombrilla de caucho exterior Oct-O-Flex Beveled™ se conoce por su diseño de anillo octogonal con pequeños orificios de drenaje y una superficie lisa, lo que hace que esta alfombrilla de última generación cumpla con la normativa de la UE para entradas públicas y la alfombrilla ideal para el acceso sobre ruedas (carros, sillas de ruedas, maletas, etc.)
  • Los bordes moldeados de los cuatro lados están biselados para permitir un acceso fácil a la alfombrilla y evitar tropiezos
  • Las alfombrillas Oct-O-Flex™, fabricadas con un compuesto de caucho duradero que resiste el tránsito denso de pies, son fáciles de limpiar y ofrecen protección climática
  • El biselado Oct-O-Flex™ tiene una excelente adherencia y se adapta a cualquier superficie mientras que los cierres elevados de debajo permiten que el agua se drene fácilmente, manteniendo la superficie limpia y seca
Especificaciones
Especificaciones
180 x 120 cm
71 in
Caucho natural
120 cm
Negro
180 cm
Alfombrillas industriales y comerciales
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Notrax Alfombrilla de entrada de caucho exterior elegante Oct-O-Flex Beveled™ > Alfombrillas; longitud: 180 cm; anchura: 120 cm